3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluor-1-hexanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluor-1-hexanol
PC6085-100G
APOSPC6085-100GEA 98.6 EUR
APOSPC6085-100G
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluor-1-hexanol 99%
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
Formel: C₆H₅F₉O
Molecular Weight: 264,09 g/mol
Siedepunkt: 140…143 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039543
CAS-Nummer: 2043-47-2
EINECS: 218-050-9