1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1H,1H,2H-Nonafluorohex-1-ene
PC6085D-100G
PC6085D-25G
PC6085D-5G
PC6085D-250G
APOSPC6085D-100GEA
248
EUR
APOSPC6085D-100G
APOSPC6085D-25G
APOSPC6085D-5G
APOSPC6085D-250G
1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen 98%
1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen
Formel:
C₆H₃F₉ Molecular Weight: 246,08 g/mol Siedepunkt: 59 °C Dichte: 1,457 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042338 CAS-Nummer: 19430-93-4 EINECS: 243-053-7 UN: 1993 ADR: 3,II |