1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Bromo-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexane
PC6085Y-100G
PC6085Y-25G
APOSPC6085Y-100GEA
0
EUR
APOSPC6085Y-100G
APOSPC6085Y-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide
Formel:
C₆H₄BrF₉ Molecular Weight: 326.99 g/mol Siedepunkt: 93…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077576 CAS-Nummer: 38436-14-5 |