1-Iodperfluorhexan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6087-100G PC6087-25G
APOSPC6087-100GEA 115 EUR
APOSPC6087-100G APOSPC6087-25G
1-Iodperfluorhexan 98%
1-Iodperfluorhexan
Formel: C₆F₁₃I
Siedepunkt: 115…117 °C
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 2,063 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001063
CAS-Nummer: 355-43-1
EINECS: 206-586-6