1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6088-25G PC6088-5G PC6088-1G
APOSPC6088-25GEA 98.6 EUR
APOSPC6088-25G APOSPC6088-5G APOSPC6088-1G
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan
Formel: C₆H₄F₉I
Molecular Weight: 373,99 g/mol
Siedepunkt: 138…140 °C
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039409
CAS-Nummer: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6