3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptyloxirane, 3-Perfluorohexyl-1,2-epoxypropane
PC6088P-25G
APOSPC6088P-25GEA 161 EUR
APOSPC6088P-25G
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide 97%
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide
Formel: C₉H₅F₁₃O
Molecular Weight: 376,12 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/41mmHg
Dichte: 1,645 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042356
CAS-Nummer: 38565-52-5
EINECS: 254-004-4