Nonafluor(trifluormethyl)cyclopentan 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6113-100G
PC6113-25G
PC6113-5G
APOSPC6113-100GEA
162
EUR
APOSPC6113-100G
APOSPC6113-25G
APOSPC6113-5G
Nonafluor(trifluormethyl)cyclopentan 90%
Nonafluor(trifluormethyl)cyclopentan
Formel:
C₆F₁₂ Siedepunkt: 47…53 °C Schmelzpunkt: –90 °C Dichte: 1,68 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066611 CAS-Nummer: 1805-22-7 EINECS: 217-298-5 |