Perfluor(4-methylmorpholin) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6122-10G
PC6122-25G
PC6122-5G
PC6122-100G
APOSPC6122-10GEA
0
EUR
APOSPC6122-10G
APOSPC6122-25G
APOSPC6122-5G
APOSPC6122-100G
Perfluor(4-methylmorpholin) 98%
Perfluor(4-methylmorpholin)
Formel:
C₅F₁₁NO Siedepunkt: 50 °C Dichte: 1,7 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042442 CAS-Nummer: 382-28-5 EINECS: 206-841-1 |