Nonafluor-2-(trifluormethyl)-2-penten 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6122P-100G PC6122P-1G PC6122P-25G
APOSPC6122P-100GEA 266 EUR
APOSPC6122P-100G APOSPC6122P-1G APOSPC6122P-25G
Nonafluor-2-(trifluormethyl)-2-penten 98%
Nonafluor-2-(trifluormethyl)-2-penten
Formel: C₆F₁₂
Siedepunkt: 48…54 °C
Dichte: 1,622 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015724
CAS-Nummer: 1584-03-8
EINECS: 216-436-1
UN: 1993
ADR: 3,II