Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6122R-25G
PC6122R-250G
PC6122R-50G
APOSPC6122R-25GEA
20.5
EUR
APOSPC6122R-25G
APOSPC6122R-250G
APOSPC6122R-50G
Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Perfluoro(4-methylpent-2-ene)
Contains 5-10% Perfluoro(2-methylpent-2-ene)
Formel:
C₆F₁₂ Siedepunkt: 49 °C Dichte: 1,5873 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153253 CAS-Nummer: 2070-70-4 |