2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6132-1G PC6132-5G PC6132-25G
APOSPC6132-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6132-1G APOSPC6132-5G APOSPC6132-25G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094340
CAS-Nummer: 227609-85-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR