6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6141-1G PC6141-500MG
APOSPC6141-1GEA 314 EUR
APOSPC6141-1G APOSPC6141-500MG
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Molecular Weight: 265.04 g/mol
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11111691
CAS-Nummer: 150780-40-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable