3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6142-1G PC6142-250MG
APOSPC6142-1GEA 252 EUR
APOSPC6142-1G APOSPC6142-250MG
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11111688
CAS-Nummer: 503172-42-7