1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctane-1-sulphonic acid
PC6143-1G
PC6143-250MG
PC6143-100MG
APOSPC6143-1GEA
701
EUR
APOSPC6143-1G
APOSPC6143-250MG
APOSPC6143-100MG
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid 98%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid
Formel:
C₈H₅F₁₃O₃S Molecular Weight: 428.17 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042455 CAS-Nummer: 27619-97-2 UN: 3261 ADR: 8 III |