1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl acrylate, Acrylic acid 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl ester
PC6166-25G PC6166-5G PC6166-100G
APOSPC6166-25GEA 36.4 EUR
APOSPC6166-25G APOSPC6166-5G APOSPC6166-100G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate
Formel: C₁₁H₇F₁₃O₂
Molecular Weight: 418.154 g/mol
Siedepunkt: 76…80 °C/8mmHg
Dichte: 1.554 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042351
CAS-Nummer: 17527-29-6
EINECS: 241-527-8