1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethylchlorsilan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorodimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl)silane
PC6167E-1G
PC6167E-25G
PC6167E-5G
APOSPC6167E-1GEA
21.9
EUR
APOSPC6167E-1G
APOSPC6167E-25G
APOSPC6167E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethylchlorsilan
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethylchlorsilan
Formel:
C₁₀H₁₀ClF₁₃Si Molecular Weight: 440.71 g/mol Siedepunkt: 189…191 °C Dichte: 1.461 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042359 CAS-Nummer: 102488-47-1 UN: 2986 ADR: 8+3 II |