1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Iod-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctan, 1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyliodid, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-8-iodoctan

PC6172-100G PC6172-25G PC6172-5G
APOSPC6172-100GEA 161 EUR
APOSPC6172-100G APOSPC6172-25G APOSPC6172-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan
Formel: C₈H₄F₁₃I
Molecular Weight: 474 g/mol
Siedepunkt: 178…180 °C
Schmelzpunkt: 20…21 °C
Dichte: 1,934 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >150 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039410
CAS-Nummer: 2043-57-4
EINECS: 218-056-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR