1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-trichlorosilane
PC6179-5G
PC6179-25G
APOSPC6179-5GEA
60.9
EUR
APOSPC6179-5G
APOSPC6179-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan
Formel:
C₈H₄Cl₃F₁₃Si Molecular Weight: 481,55 g/mol Siedepunkt: 84…85 °C/17mmHg Dichte: 1,638 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042363 CAS-Nummer: 78560-45-9 EINECS: 278-947-6 UN: 2987 ADR: 8,II |