1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrimethoxysilan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-perfluoro-n-octyl)silane, Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octyl)silane, Trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
PC6181E-25G
PC6181E-5G
APOSPC6181E-25GEA
343
EUR
APOSPC6181E-25G
APOSPC6181E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrimethoxysilan 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrimethoxysilan
Formel:
C₁₁H₁₃F₁₃O₃Si Molecular Weight: 468,2800 g/mol Siedepunkt: 112 °C/16mmHg Dichte: 1,457 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153261 CAS-Nummer: 85857-16-5 EINECS: 288-657-1 |