2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluor-1-pentanol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1H,1H-Nonafluor-1-pentanol

PC6186-1G PC6186-25G PC6186-5G
APOSPC6186-1GEA 82.8 EUR
APOSPC6186-1G APOSPC6186-25G APOSPC6186-5G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluor-1-pentanol 97%
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol
Formel: C₅H₃F₉O
Molecular Weight: 250.06 g/mol
Siedepunkt: 110…111 °C
Dichte: 1.664 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236714
CAS-Nummer: 355-28-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR