Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6220H-100G PC6220H-1G PC6220H-25G
APOSPC6220H-100GEA 220 EUR
APOSPC6220H-100G APOSPC6220H-1G APOSPC6220H-25G
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, technische Qualität
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Formel: C₉F₁₈
Siedepunkt: 124…128 °C
Schmelzpunkt: –68 °C
Dichte: 1,888 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066614
CAS-Nummer: 374-76-5