Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6220K-25G PC6220K-5G PC6220K-1G
APOSPC6220K-25GEA 161 EUR
APOSPC6220K-25G APOSPC6220K-5G APOSPC6220K-1G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride
Formel: C₁₂F₂₄O₄
Molecular Weight: 664,09 g/mol
Siedepunkt: 158…161 °C
Dichte: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084743
CAS-Nummer: 27639-98-1
UN: 3265
ADR: 8,II