6-(Trifluormethyl)anthranilsäure 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6221-1G PC6221-5G
APOSPC6221-1GEA 127 EUR
APOSPC6221-1G APOSPC6221-5G
6-(Trifluormethyl)anthranilsäure 95+%
6-(Trifluormethyl)anthranilsäure
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Schmelzpunkt: 130…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569538
CAS-Nummer: 314-46-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR