(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluorethanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: α-(Trifluormethyl)benzylalkohol
PC6224-1G PC6224-5G
APOSPC6224-1GEA 27.7 EUR
APOSPC6224-1G APOSPC6224-5G
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluorethanol 99%
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluorethanol
Formel: C₆H₅CH(OH)CF₃
Molecular Weight: 176.14 g/mol
Siedepunkt: 57…59 °C/2mmHg
Dichte: 1.297 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004498
CAS-Nummer: 340-05-6
EINECS: 206-429-1