5-(3-(Trifluormethyl)phenyl)oxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6225-1G PC6225-5G
APOSPC6225-1GEA 36.4 EUR
APOSPC6225-1G APOSPC6225-5G
5-(3-(Trifluormethyl)phenyl)oxazol
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Formel: C₁₀H₆F₃NO
Molecular Weight: 213.1600 g/mol
Siedepunkt: 78 °C/0.6mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00085180
CAS-Nummer: 175205-48-8