1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone, (3,3,3-Trifluor-2-propanoyl)benzene, 1,1,1-Trifluoro-3-phenylpropan-2-one

PC6229M-1G PC6229M-25G PC6229M-5G
APOSPC6229M-1GEA 43.5 EUR
APOSPC6229M-1G APOSPC6229M-25G APOSPC6229M-5G
1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton 98%
1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton
Formel: C₉H₇F₃O
Molecular Weight: 188,15 g/mol
Siedepunkt: 51…52 °C/2mmHg
Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068171
CAS-Nummer: 350-92-5
UN: 1224
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR