3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)quinoxaline, 3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2(1H)-one
PC6271-1G
PC6271-5G
APOSPC6271-1GEA
149
EUR
APOSPC6271-1G
APOSPC6271-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
Formel:
C₉H₅F₃N₂O Molecular Weight: 214.15 g/mol Schmelzpunkt: 248…249 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243991 CAS-Nummer: 58457-64-0 |