5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6314-1G
PC6314-500MG
APOSPC6314-1GEA
244
EUR
APOSPC6314-1G
APOSPC6314-500MG
5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole ≥95%
5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole
Formel:
C₈H₄ClFN₂S Schmelzpunkt: 109…111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173564 CAS-Nummer: 77414-44-9 |