4-(Chloromethyl)-5-(2,4-dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6315-1G
PC6315-500MG
APOSPC6315-1GEA
666
EUR
APOSPC6315-1G
APOSPC6315-500MG
4-(Chloromethyl)-5-(2,4-dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-(Chloromethyl)-5-(2,4-dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₂H₈Cl₃F₃N₂O Schmelzpunkt: 54…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664860 CAS-Nummer: 318959-15-8 |