5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6318-1G PC6318-250MG
APOSPC6318-1GEA 77 EUR
APOSPC6318-1G APOSPC6318-250MG
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₄ClF₃N₂O₂
Molecular Weight: 228.56 g/mol
Schmelzpunkt: 200…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00215443
CAS-Nummer: 128455-63-0