5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-3-carboxylic acid
PC6321-1G PC6321-500MG
APOSPC6321-1GEA 666 EUR
APOSPC6321-1G APOSPC6321-500MG
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Schmelzpunkt: 197…199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00243767
CAS-Nummer: 338977-66-5