5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]pyridine-3-carboxylic acid
PC6322-1G PC6322-250MG
APOSPC6322-1GEA 519 EUR
APOSPC6322-1G APOSPC6322-250MG
5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Molecular Weight: 331,68 g/mol
Schmelzpunkt: 218…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038241
CAS-Nummer: 886761-94-0