5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6325-1G
PC6325-500MG
PC6325-5G
APOSPC6325-1GEA
533
EUR
APOSPC6325-1G
APOSPC6325-500MG
APOSPC6325-5G
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₁₂H₈ClF₃N₂O₂ Molecular Weight: 304,66 g/mol Schmelzpunkt: 61…63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243688 CAS-Nummer: 282523-36-8 |