5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6326-1G PC6326-5G
APOSPC6326-1GEA 302 EUR
APOSPC6326-1G APOSPC6326-5G
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O₂
Molecular Weight: 304.66 g/mol
Schmelzpunkt: 125…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01935951
CAS-Nummer: 321848-47-9