Praseodymtrifluorid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6327-100G PC6327-25G
APOSPC6327-100GEA 539 EUR
APOSPC6327-100G APOSPC6327-25G
Praseodymtrifluorid, wasserfrei 99,9%
Praseodymtrifluorid
Formel: F₃Pr
Molecular Weight: 197,9 g/mol
Schmelzpunkt: 1395 °C
Dichte: 6,2 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016287
CAS-Nummer: 13709-46-1
EINECS: 237-254-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III