5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6331-100MG PC6331-500MG
APOSPC6331-100MGEA 192 EUR
APOSPC6331-100MG APOSPC6331-500MG
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O₃
Molecular Weight: 320.66 g/mol
Schmelzpunkt: 177…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00243689
CAS-Nummer: 282523-49-3