2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6335-1G
PC6335-500MG
PC6335-5G
APOSPC6335-1GEA
275
EUR
APOSPC6335-1G
APOSPC6335-500MG
APOSPC6335-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Formel:
C₁₄H₇Cl₂F₃N₂ Molecular Weight: 331.13 g/mol Siedepunkt: 146 °C/0.1mmHg Schmelzpunkt: 47…49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172211 CAS-Nummer: 213993-80-7 |