1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6339-1G PC6339-500MG
APOSPC6339-1GEA 661 EUR
APOSPC6339-1G APOSPC6339-500MG
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₇ClF₃N₃O₂S
Molecular Weight: 373.74 g/mol
Schmelzpunkt: 195…198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00665287
CAS-Nummer: 159885-82-2