Samarium(III)fluorid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6343-100G PC6343-25G
APOSPC6343-100GEA 761 EUR
APOSPC6343-100G APOSPC6343-25G
Samarium(III)fluorid 99,9%
Samarium(III)fluorid
Formel: F₃Sm
Siedepunkt: 2323 °C
Schmelzpunkt: 1306 °C
Dichte: 6,928 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049540
CAS-Nummer: 13765-24-7