2-Fluor-3-(trifluormethoxy)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6356-5G PC6356-1G PC6356-10G
APOSPC6356-5GEA 58 EUR
APOSPC6356-5G APOSPC6356-1G APOSPC6356-10G
2-Fluor-3-(trifluormethoxy)anilin 97%
2-Fluor-3-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅F₄NO
Molecular Weight: 195,1100 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11975313
CAS-Nummer: 1159512-64-7