2-Fluor-6-methoxybenzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6359-1G PC6359-250MG
APOSPC6359-1GEA 0 EUR
APOSPC6359-1G APOSPC6359-250MG
2-Fluor-6-methoxybenzylamin
2-Fluor-6-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₀FNO
Siedepunkt: 76…77 °C/3,2mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042292
CAS-Nummer: 150517-75-2
UN: 2735
ADR: 8,III