Methyl-3-fluor-4-methoxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluor-4-methoxybenzoesäuremethylester
PC6363-100G
PC6363-25G
PC6363-5G
APOSPC6363-100GEA
314
EUR
APOSPC6363-100G
APOSPC6363-25G
APOSPC6363-5G
Methyl-3-fluor-4-methoxybenzoat
Methyl-3-fluor-4-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₉FO₃ Molecular Weight: 184.17 g/mol Schmelzpunkt: 69…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215839 CAS-Nummer: 369-30-2 |