3-Fluor-4-methoxybenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (3-Fluoro-4-methoxyphenyl)methanamine
PC6364-5G
APOSPC6364-5GEA 85.7 EUR
APOSPC6364-5G
3-Fluor-4-methoxybenzylamin 98%
3-Fluor-4-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₀FNO
Molecular Weight: 155.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116360
CAS-Nummer: 123652-95-9
UN: 2735
ADR: 8 III