3-Fluor-4-methoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6365-1G PC6365-250MG
APOSPC6365-1GEA 42.2 EUR
APOSPC6365-1G APOSPC6365-250MG
3-Fluor-4-methoxyphenol
3-Fluor-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09263471
CAS-Nummer: 452-11-9
UN: 1759
ADR: 8,III