1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
PC6371-1G
PC6371-250MG
PC6371-5G
APOSPC6371-1GEA
174
EUR
APOSPC6371-1G
APOSPC6371-250MG
APOSPC6371-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Formel:
C₉H₈F₃N₃ Molecular Weight: 215.18 g/mol Schmelzpunkt: 140…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07777192 CAS-Nummer: 5685-69-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |