2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Fluoro-2-formylbenzonitrile
PC6372-1G PC6372-250MG PC6372-5G
APOSPC6372-1GEA 142 EUR
APOSPC6372-1G APOSPC6372-250MG APOSPC6372-5G
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₄FNO
Molecular Weight: 149,1219 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08275455
CAS-Nummer: 77532-90-2