2-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-3-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, H-DL-Tyr(2-F)-OH
PC6380-1G PC6380-250MG
APOSPC6380-1GEA 835 EUR
APOSPC6380-1G APOSPC6380-250MG
2-Fluoro-DL-tyrosine 97%
2-Fluoro-DL-tyrosine
Formel: C₉H₁₀FNO₃
Molecular Weight: 199,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03005295
CAS-Nummer: 7656-31-7