4-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6389-10G
PC6389-5G
PC6389-1G
APOSPC6389-10GEA
0
EUR
APOSPC6389-10G
APOSPC6389-5G
APOSPC6389-1G
4-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
4-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₉H₈BrF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660289 CAS-Nummer: 886502-56-3 |