2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydrazinyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, [4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]hydrazine
PC6431-1G
PC6431-5G
APOSPC6431-1GEA
21.9
EUR
APOSPC6431-1G
APOSPC6431-5G
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₅H₅F₃N₄ Molecular Weight: 178,118 g/mol Schmelzpunkt: 99…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00115112 CAS-Nummer: 197305-97-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |