Silbertrifluoracetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoressigsäure Silbersalz, Silber(I)trifluoracetat
PC6440-25G PC6440-5G PC6440-100G
APOSPC6440-25GEA 52.2 EUR
APOSPC6440-25G APOSPC6440-5G APOSPC6440-100G
Silbertrifluoracetat 98%
Silbertrifluoracetat
Lewis acid catalyst for regioselective alkylation:Helv.Chim.Acta., 1989, 72, 1362; Can convert enol silyl ethers to alpha-acyloxy carbonyls, ask for reference.
Formel: C₂AgF₃O₂
Molecular Weight: 220.88 g/mol
Schmelzpunkt: 257…260 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013199
CAS-Nummer: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS III